Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Marca: Medchem Express HY-111498
Descripción
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Especificaciones
RGX-104 hydrochloride | |
Blanco | |
C34H34Cl2F3NO3 | |
DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
632.54 | |
99.14% | |
Solid |
610318-03-1 | |
Research | |
50 mg | |
O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl | |
632.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only