Learn More
IKA™ Agitador magnético con placa calefactora RH Basic2, ambiente de hasta 320 °C, acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10417792 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10417792
Marca: IKA™ 0003339000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Intervalo de agitación: De 100 a 2000 rpm; Forma: Redondo; Tamaño: 5 pulg. de diám.
  • Agitador magnético económico con placa calefactora de acero inoxidable
  • Circuito de seguridad fijo de 400 °C
  • Motor de agitación de arranque suave
  • Agita cantidades de hasta 10 litros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tensión 230 V
Tipo de controlador Escala de 0 a 6 (velocidad)
Modelo RH basic 2
Tamaño 5 in (Diám)
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 320 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 168 mm
Vataje 415 W
Peso (imperial) 5.3 lb.
Peso (métrico) 2,4 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 10 L
Intervalo de agitación De 100 a 2000 rpm