Learn More
IKA™ Abrazadera de correa R H3
Para asegurar los recipientes contra las paredes con estas correas. La abrazadera de correa R H3 IKA™ es ideal para la rotación sincronizada durante la agitación o dispersión.
Marca:  IKA™ 0003008600
Código de producto. 10069390
  • 381.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para diámetro de soporte: De 8 a 16 mm
  • Para el diámetro del recipiente: De 40 a 300 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Adecuado para recipientes
16 mm
Abrazadera de correa
40 a 300 mm