Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
- La parte posterior ranurada del empalme se aprieta en el tubo mediante la superficie cónica de la tuerca correspondiente.
- Se puede utilizar en tubos de metal o plástico de 0,0625 pulg de forma fiable hasta 5000 psi
- Empalme y tuerca reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego de conexiones extralargas |
| Descripción | Juego de conexiones extralargas de 0,0625 pulg; ea |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de PEEK |
| Material | PEEK |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.