Learn More
Cloruro de pentacarbonilo de renio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10202942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10202942 5 g Frasco de vidrio 5 g
10389410 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10202942
Marca: Thermo Scientific Acros 316310050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14099-01-5
Fórmula molecular C5ClO5Re
Peso molecular (g/mol) 361.71
Número MDL MFCD00013296
Clave InChI JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
Nombre IUPAC monóxido de carbono; clororenio
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium pentacarbonyl chloride
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Análisis elemental 97.5% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino