Learn More
Thermo Scientific™ Inyectores de muestras Rheodyne™ 7725 y 7725i
Garantice inyecciones de HPLC precisas y exactas, y proteja frente a pulsos de presión con estos inyectores de muestras de modo dual Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 y 7725i.
Marca:  Thermo Scientific™ 7725
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10171033
  • 1764.38€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mantenga el flujo continuo de HPLC entre las posiciones de carga e inyección, y proteja frente a pulsos de presión utilizando los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 y 7725i. El diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB) garantiza un flujo ininterrumpido durante la inyección de la muestra. Estos inyectores de acero inoxidable y modo dual pueden utilizarse para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad. Se pueden inyectar muestras desde 1 μL hasta 5 mL con un alto grado de precisión y exactitud. El modelo 7725i dispone de un interruptor de detección de posición para una señal de arranque reproducible.
  • Estructura de acero inoxidable
  • Diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB)
  • Se puede utilizar para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad
  • Inyecte de 1 μL a 5 mL con mucha precisión
  • 7725i incluye un interruptor de detección de posición para crear una señal de arranque reproducible
(Incluye: bucle de muestras de 20 µL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Modo dual
Flujo continuo
Inyector de muestra de HPLC de flujo continuo
20 μL
HPLC
Acero inoxidable
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.