Learn More
Thermo Scientific™ Inyectores de muestras Rheodyne™ 9725 y 9725i
Garantice inyecciones de HPLC precisas y proteja frente a pulsos de presión con estos inyectores de muestras biocompatibles de modo dual Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 y 9725i.
Marca: Thermo Scientific™ 9725I
Descripción
Utilice los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 y 7725i biocompatibles para mantener un flujo continuo de HPLC entre las posiciones de carga e inyección y ofrecer protección contra pulsos de presión. El diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB) garantiza un flujo ininterrumpido durante la inyección de la muestra. Fabricados con Thermo Scientific™ PEEK™, estos inyectores de modo dual pueden utilizarse para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad. Inyecte muestras de 1 μl a 5 ml con alta precisión. El modelo 9725i incluye un interruptor de detección de posición para una señal de arranque reproducible. Los inyectores incluyen un bucle de muestras de 20 μl.
- Estructura PEEK™ biocompatible
- Diseño Make-Before-Break (interrupción previa a la conexión, MBB)
- Se puede utilizar para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad
- Inyecte de 1 μL a 5 mL con mucha precisión
- 9725i incluye un interruptor de detección de posición para crear una señal de arranque reproducible
Incluye:bucle de muestras de 20 μL
Especificaciones
Modo dual | |
Modo dual; flujo continuo; interruptor de detección de posición | |
Inyector de muestra de HPLC de flujo continuo |
20 μL | |
HPLC | |
PEEK |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.