Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Marca: Thermo Scientific™ 8023
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Especificaciones
Bucle de muestras | |
Inyector Rheodyne modelo 8125 | |
0,30 mm |
Para Rheodyne 8125; 50 µl; 0,30 mm de diámetro interior | |
0.012 in. | |
50 μl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.