Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Marca: Thermo Scientific™ 9055-026
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Especificaciones
Bucle de muestras | |
Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | |
0,76 mm |
Para Rheodyne 9010/9725; 500 uL; 0,76 mm de diámetro interno | |
0,0762 mm (0,030 in) | |
500 μl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.