missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Rhesus macaque EGF R Protein, His Tag
302.42€ - 2286.25€
Especificaciones
Peso molecular | 70.5 kDa |
---|---|
Fuente | Rhesus macaque EGF R, His Tag (EGR-C52H1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P55245). |
Inmunógeno | Leu 25 - Ser 645 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | EGFR,ERBB,ERBB1,HER1,PIG61,mENA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15886617
|
ACROBiosystems
EGR-C52H1-50UG |
50 μg |
302.42€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15876617
|
ACROBiosystems
EGR-C52H1-1MG |
1 mg |
2286.25€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The epidermal growth factor receptor (EGFR; ErbB-1; HER1 in humans) is the cell-surface receptor for members of the epidermal growth factor family (EGF-family) of extracellular protein ligands. The epidermal growth factor receptor is a member of the ErbB family of receptors, a subfamily of four closely related receptor tyrosine kinases: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) and Her 4 (ErbB-4). Mutations affecting EGFR expression or activity could result in cancer.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 70.5 kDa. The protein migrates as 80-100 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Especificaciones
70.5 kDa | |
Leu 25 - Ser 645 | |
EGFR,ERBB,ERBB1,HER1,PIG61,mENA | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |
Rhesus macaque EGF R, His Tag (EGR-C52H1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P55245). | |
-20°C | |
EGF R | |
Rhesus Macaque | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |