Learn More
Gibco™ rhLaminin-521
Código de producto. 15461945
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 15461945
Marca: Gibco™ A29248
rhLaminina-521
La laminina humana recombinante 521 (rhLaminina-521) es una proteína recombinante humana que proporciona una superficie definida para el cultivo sin alimentación de células madre pluripotentes (PSC) humanas. Cuando se utiliza con el medio Essential 8™, la rhLaminina-521 ha demostrado que favorece la supervivencia celular en condiciones de estrés en ausencia de inhibidores de moléculas pequeñas. La rhLaminina-521 ha demostrado que favorece el crecimiento de PSC durante > 20 pases sin ningún signo de anomalías cariotípicas y mantiene la capacidad de diferenciación de las PSC en los tres linajes de la línea germinal. La rhLaminina-521 también proporciona una eficacia de reprogramación óptima de las células somáticas humanas, así como la supervivencia de las células madre pluripotentes humanas durante las transiciones de cultivos dependientes de alimentación a cultivos sin alimentación cuando se utiliza junto con el medio Essential 8. Para un kit que combina el medio y el sustrato, consulte el kit de adaptación Essential 8™.
La rhLaminina-521 es:
  • Sólida: transición de las células entre sistemas de cultivo dependientes de alimentación y sin alimentación con un esfuerzo mínimo
  • Eficaz: los fibroblastos humanos se reprograman fácilmente a células madre pluripotentes
  • Fisiológicamente relevante: las células se expanden con una diferenciación mínima
  • Ampliable: pases de líneas de células madre como células individuales sin impacto en la estabilidad genética
    Transición sin problemas
    Cuando se utiliza con el medio Essential 8, la rhLaminina-521 proporciona una matriz de cultivo sólida que favorece la adherencia y expansión de células madre pluripotentes durante la transición desde sistemas de cultivo dependientes de alimentación.
    Reprogramación eficaz
    Se ha demostrado que la rhLaminina-521 aumenta el número de colonias obtenidas durante la reprogramación de fibroblastos humanos, lo que puede ser importante para el modelado de enfermedades in vitro.
    Expansión segura
    La rhLaminina-521 se expresa en blastocistos y, por lo tanto, proporciona un entorno que imita el nicho de células madre humanas.
    Ampliación sencilla
    La rhLaminina-521 favorece el mantenimiento estable de células madre pluripotentes como células individuales en ausencia de inhibidores ROCK.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
    Tipo de célula Células madre
    Clasificación Sin componentes xenobióticos
    Tipo de cultivo Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria)
    Tipo de producto Matriz extracelular
    pH entre 6 y 8
    Grado de pureza o calidad Calificación hESC
    Cantidad 100 μg
    Condiciones de envío Hielo seco
    Fuente Sin componentes xenobióticos