Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B, grado láser, +99 %
Código de producto. 10229510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10229510 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10229510
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419000010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Nombre de nota 99+%
CAS 81-88-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Fluorescencia máx. 565nm (in methanol)
Número MDL MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Índice Merck 15, 8307
Sinónimo Basic Violet 10, C.I. 45170
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Lambda máx 545nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.