Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina WT, solución en agua al 20 %
Código de producto. 12193761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
Código de producto. 12193761
Marca: Thermo Scientific Chemicals 446970010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Fórmula molecular C29H29ClN2Na2O5
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC disodio; 4-[3-(dietilamino)-6-dietillazaniomilidenexanten-9-il]benceno-1,3-dicarboxilato; cloruro
Peso molecular (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.99
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.16
Densidad 1.1600g/mL
Cantidad 1 L