Learn More
Cloruro de rodio(III), anhidro, 48,6-49,2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 717.0°C (730.0 mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) chloride |
Punto de fusión | 450.0°C |
Nombre de nota | 48.6-49.2% Rh |
Color | Negro |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 mg |
Fórmula lineal | RhCl3 |
Fieser | 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 |
Índice Merck | 15, 8313 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Rhodium(III) chloride, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.,Puede ser corrosivo para los metales.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.