Learn More
Cloruro de rodio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Rh 48,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) chloride |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Rojo a marrón |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | RhCl3 |
Índice Merck | 14,8188 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.26 |