Learn More
Nitrato de rodio(III), solución, aprox. 10 % (p/v) Rh en 20-25 % de peso HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) nitrate |
| Nombre de nota | Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3 |
| Color | Marrón-naranja a marrón-rojo |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 2 mL |
| Fórmula lineal | Rh(NO3)3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.92 |
| Porcentaje de pureza | 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.29 |
| Mostrar más |