Learn More
Solución de nitrato de rodio (III), Rh al 10-15 % p/p (cont. Rh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) nitrate solution |
Color | Rojo a marrón |
Fórmula lineal | Rh(NO3)3 |
Número UN | UN3093 |
Concentración | Rh 10 to 15% w/w (cont. Rh) |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,water,acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.92 |
Olor | Acidic |
Cantidad | 2 g |
Forma física | Líquido |