Learn More
Kartell™ Tubo desechable para RIA
Descripción
- Desechables
- Tubo de fondo redondo
- Sin reborde
- Para el uso en el laboratorio
- Se puede utilizar en una centrífuga
- RCF (× g): 1300
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE IVD |
| Color | Transparente |
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Para su uso en aplicaciones de laboratorio, se puede utilizar en una centrífuga |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |