Learn More
Neville and More™ Tapones a prueba de manipulación acanalados para frascos de vidrio Alpha
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Blanco/amarillo
Cantidad:
100/caja
3000/caja
Descripción
- Cierre acanalado
- Material del cuello: Pilfer proof de PET
- Aptos para contener líquidos para varios frascos, tarros, consumibles de laboratorio
- Banda de signos de manipulación
- No reactiva
- Material: Polipropileno
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) | 2,8 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Contiene líquido |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 100/caja |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Forma | Sección transversal circular |
Para utilizar con (equipo) | Frasco de PET |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 2,8 cm |