Learn More
Riboflavina (cristales finos de color naranja amarillento/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10796644
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. 10796644
Marca: Fisher BioReagents BP16750
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Frasco de vidrio; 50g
La riboflavina es un fotoiniciador de la polimerización de acrilamida/bis-acrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin
CAS 83-88-5
Punto de fusión 290°C
Color Amarillo a naranja
pH 5.5 to 7.2
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H20N4O6
Número MDL MFCD00005022
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 8325
Sinónimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clave InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.04
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Electroforesis
Forma física Sólido