Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de transcriptomas RiboMinus™ Bacteria 2.0
Descripción
Agotamiento altamente eficaz de 16S, 23S, y 5S ARNr de una variedad de especies
El kit de aislamiento de transcriptoma RiboMinus Bacteria 2.0 es un kit completo y automatizado que permite la eliminación eficaz y selectiva de ARN ribosomal bacteriano y arquebacteriano (ARNr) del ARN total intacto (100 ng a 5 μg) en menos de una hora.
Características clave del kit RiboMinus Bacteria 2.0:
- Eficaz: la mezcla de sonda pan-procariota RiboMinus incluida ha mostrado con uniformidad menos del 10 % de las lecturas que corresponden a las lecturas de ARNr 16S y 23S
- Amplia gama de objetivos: diseñados con > 150 diseños de sondas dirigidos a objetivos de ARNr 16S, 23S y 5S de > 76 especies representativas de bacterias y arquebacterias de filos y subfilos comunes
- Cómodo: se incluyen los gránulos magnéticos Dynabeads MyOne Streptavidin C1, además del módulo y los protocolos de limpieza de los gránulos para los instrumentos Kingfisher
- Flexible: acomoda entradas de masa de 100 ng a 5 µg de ARN total; funciona con una amplia gama de muestras de ARN total con valores de RIN de 5,0 a 10,0
- Alta sensibilidad de detección: aumenta el número de lecturas de secuencia que se corresponden con transcripciones de codificación de proteínas en comparación con la versión anterior
- Adecuado para metatranscriptómicos: agote el ARNr de muchas especies microbianas en muestras metatranscriptómicas
Objetivo de ARNr del panorama de bacterias y arquebacterias
El kit RiboMinus Bacteria 2.0 se basa en la tecnología de captura de hibridación e incluye una nueva mezcla de sonda pan-procariota RiboMinus, que resulta en una disminución de 4 veces las lecturas ribosómicas restantes y muestra una mejora significativa con respecto a la mezcla de sonda bacteriana anterior. Esta nueva mezcla de sonda consta de más de 150 diseños de oligonucleótidos de ADNcs etiquetados con 3’-biotina. Estos diseños se crearon utilizando regiones altamente conservadas de ARN en 76 especies de pan-procariota (ver tabla a continuación) y se probaron con varias especies (ver lista de compatibilidad a continuación).
Se incluye el kit de limpieza Dynabeads MyOne Streptavidin C1
Una vez que la mezcla de sondas se ha hibridado selectivamente a las transcripciones de ARNr objetivo, la eliminación del complejo sonda-ARNr se completa mediante la captura en gránulos magnéticos Dynabeads MyOne Streptavidin C1, dejando el ARNr agotado. El kit RiboMinus Bacteria 2.0 incluye un módulo de limpieza basado en gránulos magnéticos para la concentración del ARNr agotado, lo que permite un manejo, capacidad de ampliación y automatización más sencillos en instrumentos KingFisher. El ARNr agotado resultante (ARN RiboMinus) es adecuado para el análisis de transcriptoma total por RNA-Seq u otras aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de aislamiento RiboMinus incluyen gránulos magnéticos RiboMinus, sondas de bacterias o levaduras de humano/ratón RiboMinus y tampón de hibridación. El módulo opcional de concentración RiboMinus contiene cartuchos de centrifugado, tubos de lavado, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y agua sin ARNasa (tratada con DEPC). Almacene los módulos de aislamiento a +4 °C y el módulo de concentración a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | ARN total (bacteriano) |
| Tipo de producto final | ARN de transcriptoma |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc |
| N.º de reacciones | 12 reactions |
| Línea de productos | RiboMinus |
| Cantidad | 12 reacciones |
| Cantidad de material de partida | De 100 ng a 5 ug de ARN total |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.