Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit v2
El kit de eucariotas RiboMinus™ v2 proporciona un aislamiento de transcriptoma completo para el análisis de secuenciación de última generación al ofrecer una reducción selectiva de hasta 99.
Marca:  Invitrogen™ A15020
851.20 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15880833
  • 1064.00€ / 12 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este kit incluye las siguientes características:
• Integración perfecta con el módulo de concentración de RiboMinus™(disponible por separado) para purificar el ARN después del agotamiento del ARN ribosomal
• Flujo de trabajo de 1,5 horas
• Rango de entrada de 1-5 µg
El kit de eucariotas RiboMinus™ v2 mejora el sistema anterior (Kit de eucariotas RiboMinus™ para secuenciación de ARN) al eliminar significativamente más ARNr (tanto citoplásmico como mitocondrial) del ARN total. Cuando se utiliza con nuestros kits de construcción de bibliotecas para secuenciación, el kit de eucariotas RiboMinus™ v2 proporciona el máximo mapeo a la base de datos de referencia con un sesgo mínimo, manteniendo los niveles relativos de expresión génica incluso de especies de ARN más pequeñas. El ARN total resultante tras la reducción contiene ARNr contaminante mínimo con variabilidad reducida.
El kit de eucariotas RiboMinus v2 está diseñado para la eliminación de ARNr humano, de ratón y de rata. El módulo de concentración RiboMinus™ (disponible por separado) se utiliza para la purificación de ARN después del agotamiento de ARNr. Para la purificación basada en gránulos magnéticos, consulte el sistema eucariótico RiboMinus™ v2. El kit de eucariotas RiboMinus v2 tiene un rango de entrada de ARN de entre 1 y 5 µg. Para entradas más bajas (de hasta 100 ng), se recomienda el sistema eucariótico de entrada baja RiboMinus™ v2.
El sistema eucariótico RiboMinus™ v2 contiene suficientes reactivos para realizar 12 reducciones de ARN ribosomal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mezcla de sonda de eucariotas RiboMinus™ v 2 °C: para 20 °C
Gránulos magnéticos RiboMinus™: +4 °C
2 x tampones de hibridación: RT
Humano, ratón, rata
Sistema Ion PGM™, sistema Ion Proton™, analizador de genoma II Illumina™ (GA II)
12 reactions
1 - 5 µg de ARN total
Gránulo magnético
ARN de transcriptoma
RiboMinus™
Secuenciación de transcriptomas
Enriquecimiento de muestra