Learn More
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Prevent cracking, fading and discoloration of stained specimens with Cytoseal™ mounting media.
Marca: Epredia™ 8310-4
148.50 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El medio de montaje Cytoseal 60 es un medio de baja viscosidad que se seca rápidamente y permite una rápida y uniforme difusión que elimina virtualmente las burbujas de aire.
Información para pedidos:
Envasados en un dispensador fácil de utilizar con tapón a rosca para abrir y cerrar.
Especificaciones
Cytoseal 60 | |
Cytoseal 60 | |
4 oz |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: toluene, acrylic resin, butyl benzyl phthalate, 2,6-ditertbutyl-p-cresol