Learn More
Epredia™ Solución de diferenciación Richard-Allan Scientific™
Obtenga una diferenciación y contraste claros entre la hematoxilina y la eosina con la solución de diferenciación Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
96.25€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12523627
|
Epredia™
74211 |
1 gal |
96.25€
3.80 litro |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Obtenga una diferenciación y contraste claros entre la hematoxilina y la eosina con la solución de diferenciación Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una fórmula estándar de ácido clorhídrico en alcohol desnaturalizado.
- Resultados en lote reproducibles que permiten una tinción uniforme en procedimientos regresivos.