Learn More
Epredia™ Botella dispensadora Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2
Realice preparaciones citológicas rutinarias con Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2.
Marca: Epredia™ 76150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Realice preparaciones citológicas rutinarias con la botella dispensadora Fix-Rite™ 2 Richard-Allan Scientific™Thermo Scientific™.
- El revestimiento protege las células cuando se envían o transportan los portaobjetos al laboratorio
- Envasado en recipientes de 4 onzas para permitir un control completo durante la aplicación
Especificaciones
Botella dispensadora |