Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram Stain (Tissue) Kit, Crystal Violet Solution
Identify gram-positive and gram-negative bacteria in tissue sections with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram Stain (Tissue)
Brand: Epredia™ 88103
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los organismos grampositivos se tiñen de color azul o azul oscuro
- Los organismos gramnegativos se tiñen de color rojo
- La tartracina proporciona una tinción de fondo de color amarillo
Specifications
Solución de tinción de safranina O | |
500 ml |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Peligro
Hazard Category
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, ethyl alcohol, methylalcohol, phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl chl