Learn More
Epredia™ High-Quality Dehydrants
Código de producto. 12510017 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
Tipo de producto:
Alcohol isopropílico
Concentración:
Alcohol isopropílico: 99 %
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Concentración unitSize
12510017 1 gal Alcohol isopropílico Alcohol isopropílico: 99 % paquete de 4
1 options
Código de producto. 12510017
Marca: Epredia™ 9511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduce spills with easy-to-pour Epredia™ High-Quality Dehydrants.
  • Formulados con especificaciones exigentes, por lo que ofrecen a los laboratorios productos de máxima calidad
  • Envasados en polietileno de alta densidad, más seguro y ligero que el vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición De 81°C a 83°C/177,8 °F a 181,4 °F
Color Incolora
Compatibilidad Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos, halógenos y anhídridos ácidos
Contenido y almacenamiento Manténgalo alejado del calor, el fuego y las chispas. Exposición al aire húmedo o al agua.
Concentración Alcohol isopropílico: 99 %
Punto de fusión -89,5 °C/-129,1 °F
Tipo de producto Alcohol isopropílico
Cantidad 1 gal
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol