Learn More
Epredia™ Gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Richard-Allan Scientific™ HistoGel™.
406.00€ - 1185.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12006679
|
Epredia™
HG-4000-012 |
Vial | 12 paquete |
406.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12608606
|
Epredia™
HG-4000-144 |
Vial | 144/paquete |
1185.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Encapsule y conserve muestras viscosas, friables y pequeñas durante el procesamiento histológico gracias al gel para procesamiento de muestras Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel.
- Penetra en la muestra sin dejar que esta escape del gel.
- Supera al resto de mezclas de gel de agarosa o a la tromboplastina por una fracción del coste.
- Elimina las decoloraciones no deseadas alrededor de las muestras en los portaobjetos.
- Permanece dentro del bloque de parafina durante el corte y es casi imperceptible durante el corte.
Especificaciones
Vial |