Learn More
Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes
For a variety of tissue identification purposes use Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes.
Marca:  Epredia™ 5000G
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12618076
  • 116.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características:
  • Colorantes permanentes que mantienen su brillo original durante el tejido de rutina ciclos de procesamiento
  • Los tintes pueden utilizarse en todos los tejidos frescos o fijados con formol.
Los usos incluyen:
  • Marcado de los márgenes quirúrgicos
  • Identificación de segmentos seriales de tejidos grandes para asegurar una orientación adecuada e incrustación
  • Mantener la orientación adecuada de los tejidos para las muestras de cirugía de Mohs
  • Identificación de múltiples partes de tejidos procesados en la misma casete
Información para pedidos:
  • Disponible en frascos de 60 ml (2 oz) de color negro, azul, verde, naranja rojo y amarillo
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Colorantes marcadores de tejidos
2 oz./ ea.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium hydroxide,proclin 300, phthalocyanine green