Learn More
Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes
For a variety of tissue identification purposes use Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes.
Marca: Epredia™ 5000Y
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Características:- Colorantes permanentes que mantienen su brillo original durante el tejido de rutina ciclos de procesamiento
- Los tintes pueden utilizarse en todos los tejidos frescos o fijados con formol.
Los usos incluyen:
- Marcado de los márgenes quirúrgicos
- Identificación de segmentos seriales de tejidos grandes para asegurar una orientación adecuada e incrustación
- Mantener la orientación adecuada de los tejidos para las muestras de cirugía de Mohs
- Identificación de múltiples partes de tejidos procesados en la misma casete
Información para pedidos:
- Disponible en frascos de 60 ml (2 oz) de color negro, azul, verde, naranja rojo y amarillo
Especificaciones
Amarillo | |
Colorantes marcadores de tejidos | |
2 oz/cada uno |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium hydroxide,diarylide yellow AAOT, proclin 300