Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Store slides for prolonged periods of time without fading of stains with Epredia™ Mounting Medium.
Marca:  Epredia™ 4112
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12667746
  • 61.80€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Secado rápido
  • A base de tolueno
  • Transparente
Aviso sobre pedidos: Envasado en dos configuraciones para mayor comodidad: un frasco normal de 0,47 l (1 pinta) o un frasco de presión de plástico de 0,12 l (4 oz) con tapón a rosca para abrir y cerrar.
Especificaciones
Especificaciones
4 oz
6/caja
Medio de montaje
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene, acrylic resin