Learn More
Epredia™ Aceite de inmersión Resolve™
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Epredia™ Resolve™.
Marca: Epredia™ M2000
Descripción
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ sin bifenilos policlorados (PCB). Es un aceite transparente incoloro que permite la transmisión de la luz a través de la mayoría de los espectros UV-VIS.
- Fabricado mediante un proceso exclusivo para eliminar las sustancias interferentes y no dañar los valiosos componentes ópticos ni las muestras del portaobjetos irreemplazables
- Envase práctico de cuatro tamaños
- Disponible con un nivel de viscosidad bajo y alto
- No se seca ni endurece
- Índice de refracción de 1,5150
Especificaciones
Bajo | |
0,5 oz | |
1,515 |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls