Learn More
Epredia™ Aceite de inmersión Resolve™
Código de producto. 12590037 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Viscosidad:
Alto
Bajo
Cantidad:
0,5 oz
4 oz
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 12590037
Marca: Epredia™ M4004
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Epredia™ Resolve™.
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ sin bifenilos policlorados (PCB). Es un aceite transparente incoloro que permite la transmisión de la luz a través de la mayoría de los espectros UV-VIS.
  • Fabricado mediante un proceso exclusivo para eliminar las sustancias interferentes y no dañar los valiosos componentes ópticos ni las muestras del portaobjetos irreemplazables
  • Envase práctico de cuatro tamaños
Detalles del producto:
  • Disponible con un nivel de viscosidad bajo y alto
  • No se seca ni endurece
  • Índice de refracción de 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo petróleo, aceite
Viscosidad Alto
Cantidad 4 oz
Índice de refracción 1,515
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil, polyphenyls, quarterand higher, partially hydrgoenated, hydrogenated terphenyls,