Learn More
Epredia™ Cuchillas de acero reutilizables Richard-Allan Scientific™
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Epredia™ Richard-Allan ScientificTM con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
Marca:  Epredia™ 152120
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11995352
  • 1515.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
  • Las cuchillas permanentes se pueden volver a afilar con un afilador de cuchillas adecuado para un uso prolongado.
  • Las cajas de cuchillas adecuadas se deben pedir con la cuchilla o las cuchillas; cada caja contiene dos cuchillas.
Varios tipos disponibles:
  • Las cuchillas de perfil C se utilizan para técnicas de parafina y criogénicas estándar.
  • Las cuchillas de perfil D se utilizan para seccionar materiales más duros que requieren una mayor estabilidad de la cuchilla.
  • Las cuchillas de carburo de tungsteno se utilizan para la resistencia y la durabilidad en cortes de muestras muy duras o resina incrustada.
Especificaciones
Especificaciones
Punta de carburo de tungsteno de perfil D; 16 cm
D
Richard-Allan Scientific™
Cuchillas de acero
Acero
16 cm