Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Achieve fixation and dehydration of specimens simultaneously with Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, a uniquely buffered alcoholic formalin fixative.
90.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10148438
|
Epredia™
6101 |
4 x 1 gal. |
90.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Excellent frozen section fixative
- Performs well with fatty or thick tissue sections
- Penetration rate three times faster than 10% Neutral Buffered Formalin
- Can be used on all open or enclosed tissue processors and in the grossing room
- Recommended for use in the second and/or third stations of the processor as a secondary fixative