Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampina, 95 %
Código de producto. 15515166
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
La rifampina (rifampicina), n.° de CAS 13292-46-1, es un antibiótico sintético de rifamicina que actúa inhibiendo la síntesis de ARN y ADN y presenta actividad contra el microbio de la tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La rifampina es un antibiótico de tipo rifamicina sintetizado para parecerse al compuesto aislado de la Amycolatopsis rifamycinica
Aplicaciones
• La rifampina se puede utilizar como una bacteriostática que evita la síntesis de ARN y ADN, especialmente en micobacterias
• También puede actuar como antineoplásico, neuroprotector e inhibidor de la angiogénesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-46-1
Fórmula molecular C43H58N4O12
Peso molecular (g/mol) 822.953
Clave InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifampin
Tipo Rifampicin
Punto de fusión 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.94
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifampin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.