Learn More
Brady™ Etiquetas rígidas DuraSleeve para M710 M610 y M611
Insertos rígidos DuraSleeve para M611, M610 y M710
22.60€ - 45.15€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
---|---|
Acabado | Gloss |
Formato | Tape |
Material | Vinyl |
Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17817864
|
Brady™
312057 |
White | 4.4 x 12 mm |
22.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17897874
|
Brady™
312059 |
White | 4.4 x 16 mm |
22.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17817884
|
Brady™
312076 |
White | 4.4 x 23 mm |
22.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17847864
|
Brady™
312099 |
Yellow | 4.4 x 30 mm |
45.15€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898054
|
Brady™
312067 |
Yellow | 4.4 x 16 mm |
45.15€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838094
|
Brady™
312100 |
White | 4.4 x 30 mm |
22.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 Labels | |
-40°C to +70°C | |
0.249 mm |