Learn More
BRAND™ Placa para PCR 96 pocillos, Estructura Rígida, PC/PP, BIO-CERT™ PCR QUALITY
For medium and high sample throughput, these 96-well plates are an efficient solution for PCR and qPCR.
Marca:  BRAND™ 781544
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17821242
  • 305.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los resistentes bastidores de policarbonato garantizan una manipulación segura en sistemas de pipeteo automatizados y semiautomáticos y una protección óptima contra la evaporación
  • El bastidor rígido permite el uso de pocillos de pared fin de polipropileno 100 % virgen de grado médico
  • El grosor de pared fino y uniforme de los pocillos garantiza una rápida transferencia de temperatura del ciclador a la muestra, lo que reduce los tiempos de ciclo
  • Varias opciones de faldón garantizan un buen ajuste en termocicladores comunes para una transferencia de calor eficaz
  • Los diferentes colores ayudan a distinguir entre los pasos del flujo de trabajo (para qPCR, hay disponibles placas blancas que reflejan de manera óptima las señales de fluorescencia)
  • La calidad de la sala limpia garantiza resultados fiables, ya que las placas se fabrican en condiciones de sala limpia controladas y, por lo tanto, cumplen los criterios de pureza del nivel de calidad BIO-CERT™ PCR Quality (ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR)
Especificaciones
Especificaciones
No
96 pocillos
No esterilizable en autoclave
PCR/ciclador
Policarbonato/polipropileno
96
Perfil bajo
26 cm
13 cm
Calidad de PCR BIO-CERT™
8 x 12
Verde
Completo
0,15 mL
Redondo
Transparente
26 cm
Preparados para PCR