Descripción
- Los resistentes bastidores de policarbonato garantizan una manipulación segura en sistemas de pipeteo automatizados y semiautomáticos y una protección óptima contra la evaporación
- El bastidor rígido permite el uso de pocillos de pared fin de polipropileno 100 % virgen de grado médico
- El grosor de pared fino y uniforme de los pocillos garantiza una rápida transferencia de temperatura del ciclador a la muestra, lo que reduce los tiempos de ciclo
- Varias opciones de faldón garantizan un buen ajuste en termocicladores comunes para una transferencia de calor eficaz
- Los diferentes colores ayudan a distinguir entre los pasos del flujo de trabajo (para qPCR, hay disponibles placas blancas que reflejan de manera óptima las señales de fluorescencia)
- La calidad de la sala limpia garantiza resultados fiables, ya que las placas se fabrican en condiciones de sala limpia controladas y, por lo tanto, cumplen los criterios de pureza del nivel de calidad BIO-CERT™ PCR Quality (ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Certificaciones/conformidad | Calidad de PCR BIO-CERT™ |
| Formato | Estándar |
| Descripción | PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, semi skirted, wells white, Roche™ Lightcycler™, BIO-CERT™ PCR QUALITY |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Envase | Bagged |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |