Learn More
Novus Biologicals™ RILPL2 Overexpression Lysate
Marca: Novus Biologicals™ NBL1-15369
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The RILPL2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21447 and based on accession number NM_14558. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens Rab interacting lysosomal protein-like 2 (RILPL2), mRNA. | |
Native |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ RILPL2 Overexpression Lysate > 0.1mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido