Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riluzole |
| Punto de fusión | 114.0°C to 118.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Riluzole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.