Learn More
Hirschmann™ Anillo de retención
Pieza de repuesto anillo retenedor cromado para portapipetas pipetus™.
Marca:  Hirschmann™ 9903802
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10044270
  • 19.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Pieza de repuesto anillo retenedor cromado para portapipetas pipetus™.
Especificaciones
Especificaciones
Chrome
Tuerca de unión de anillo
Pipetus, Pipetus Junior y Pipetus Standard