Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, estándar, tamponada con lactato
114.97€ - 177.89€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ringer's Solution
Forma física Líquido
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Envase Frasco de plástico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15498759
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J67572.AP
500 mL
114.97€
500 ml
15408769
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J67572.K2
1 L
177.89€
1 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Ringer's Solution
Líquido
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Frasco de plástico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución de Ringer, estándar, tamponada con lactato