Learn More
Euro Protection™ Chaqueta Ripstop 2/1
Click to view available options
Grande
Descripción
- Tejido resistente e impermeable
- Buen aislamiento térmico
- Cortavientos
- Varios bolsillos
- Ripstop: 100 % poliéster pongee, revestimiento de PVC, 300 g/m²
- Acolchado: 100 % poliéster, 140 g/m²
- Forro de tafetán: 100 % poliéster, 60 g/m²
- Costuras reforzadas
- Capucha fija oculta en el cuello
- Cordón elástico y bloqueadores
- Cuello alto de forro polar
- Cremallera central bajo la solapa con cierres automáticos
- 2 bolsillos inferiores con refuerzo y solapa cerrada por velcro
- 2 bolsillos para reposar las manos
- 1 bolsillo inferior con cremallera
- 1 bolsillo en el pecho de tipo parche con cremallera
- 1 bolsillo en el pecho de tipo parche con solapa cerrada con cierre automático
- 1 bolsillo interior de tipo parche cerrado por velcro
- Manguitos desmontables mediante cremallera
- Puños ajustables con lengüeta de velcro
- Cinturilla elástica
- Adornos retrorreflectantes en la parte superior y en los bolsillos
- Cremallera interior para marcar el acceso
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Grande |
Material | Poliéster pongee, PVC |
Estructura | Costuras reforzadas |
Recubrimiento | PVC |
Tipo de collarín | Alpino |
Estilo de manguito | Ajustables |
Tipo de costura | Rematada |
Tipo de campana extractora | Oculto, unido |
Material de revestimiento | Tafetán |
N.º de bolsillos | 8 |