Learn More
RJR 2403 oxalate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001181
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
α4β2 selective nicotinic agonist
A neuronal nicotinic receptor agonist, showing high selectivity for the α4β2 subtype (Ki values are 26 and 36000 nM for α4β2 and α7 receptors respectively). Active in vivo.
CAS 220662-95-3
Fórmula molecular C12H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 252.27
Clave InChI WTIZFOAIQXMQHC-DPZBITMOSA-N
Sinónimo rjr-2403 oxalate, oxalic acid; rivanicline, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-buten-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-bute n-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine oxalate, e-metanicotine oxalate;rivanicline oxalate;rjr 2403 oxalate, oxalic acid-3e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine 1/1
PubChem CID 23298272
Nombre IUPAC (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine;oxalic acid
SMILES CNCCC=CC1=CN=CC=C1.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RJR 2403 oxalate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza >99%