Learn More
Cytiva Homopolímeros de ARN
Plantilla de cebador
Marca: Cytiva 27-4110-01
267.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
Estos productos se dispensan por el peso del material seco, que incluye polímeros, sales residuales y aguas residuales; el contenido de polímero puede variar de lote a lote.
Especificaciones
Homopolímero de ARN | |
Poli(rA) | |
Evalúa la unión de agentes terapéuticos potenciales a ARNm en investigación sobre el desarrollo de fármacos |
de -20 °C | |
100 mg | |
Sólido |