Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficie RNase AWAY™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11952385 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 ml
475 ml
1 l
4 l
Tipo de recipiente:
Frasco
Frasco con pulverizador
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
475 ml
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente unitSize
11952385 4 l Frasco 4 litros
11580095 250 ml Frasco 250 ml
10666421 475 ml Frasco con pulverizador 475 ml
10180601 1 l Frasco 1 litro
30286571 1 l Frasco 5 litros
5 options
Código de producto. 11952385
Marca: Thermo Scientific™ 700511
Edge
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Este producto limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo que se pierde calentando el instrumental de vidrio.
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ es ideal para descontaminar aparatos, mesas de trabajo y el instrumental de vidrio y de plástico. Limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo necesario para calentar el instrumental de vidrio.
  • Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de preparación de ARN y ADN
  • No deja residuos que puedan interferir con la polimerización o tinción de geles
  • Químicamente estable y no abrasivo
  • No contiene ácidos fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 11
Composición Hidróxido de sodio con agua
Tipo de recipiente Frasco
Volumen (imperial) 1,06 gal
Volumen (métrico) 4 l
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.