Learn More
Ro 51, Tocris Bioscience™
Catalog Number 18084682
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1050670-85-3
C17H23IN4O4
474.299
PAYROHWFGZADBR-UHFFFAOYSA-N
2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, compound 128 pmid: 26686393, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-ylamino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxy-phenoxy-pyrimidin-2-ylamino-propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-1-methylethyl phenoxy-2,4-pyrimidinyl amino-1,3-propanediol
24883277
2-[[4-amino-5-(5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy)pyrimidin-2-yl]amino]propane-1,3-diol
CC(C)C1=CC(=C(C=C1OC2=CN=C(N=C2N)NC(CO)CO)I)OC
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
1050670-85-3
C17H23IN4O4
474.299
PAYROHWFGZADBR-UHFFFAOYSA-N
2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, compound 128 pmid: 26686393, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-ylamino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxy-phenoxy-pyrimidin-2-ylamino-propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-1-methylethyl phenoxy-2,4-pyrimidinyl amino-1,3-propanediol
24883277
2-[[4-amino-5-(5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy)pyrimidin-2-yl]amino]propane-1,3-diol
CC(C)C1=CC(=C(C=C1OC2=CN=C(N=C2N)NC(CO)CO)I)OC
Potent P2X3, P2X2/3 antagonist
Potent, dual P2X3 and P2X2/3 antagonist (IC50 values are 2 and 5 nM for rP2X3 and hP2X2/3 respectively). Selective for P2X3 and P2X2/3 over other P2X receptors (IC50 values are > 10 μM for P2X1, P2X2, P2X4, P2X5, and P2X7). Cell permeable.
Nombre del producto químico o material Ro 51
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.29
Porcentaje de pureza >98%