Learn More
Ro 6842262, >98%, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000904
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent LPA1 antagonist
Potent LPA1 antagonist (IC50 = 25 nM). Exhibits >1,200-fold selectivity for LPA1 over LPA3. Attenuates NHLF human lung fibroblast cell proliferation and contraction in vitro. Also reduces plasma histamine levels in mouse LPA-challenge model. Orally bioavailable.
CAS 1396006-71-5
Fórmula molecular C28H26N4O4
Peso molecular (g/mol) 482.54
Clave InChI PXQUHYSYFWQRMF-LJQANCHMSA-N
Sinónimo 1-4'-4-methyl-5-1r-1-phenylethoxy carbonylamino-1h-1,2,3-triazol-1-yl 1,1'-biphenyl-4-yl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4'-4-methyl-5-r-1-phenyl-ethoxycarbonylamino-1,2,3 triazol-1-yl-biphenyl-4-yl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-4'-4-methyl-5-r-1-phenyl-ethoxycarbonylamino 1,2,3 triazol-1-yl-biphenyl-4-yl-cyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 71265339
Nombre IUPAC 1-[4-[4-[4-methyl-5-[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]triazol-1-yl]phenyl]phenyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N(N=N1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4(CC4)C(=O)O)NC(=O)OC(C)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4′-[4-Methyl-5-[[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]-1H-1,2,3-triazol-1-yl][1,1′-biph
Notas de grado de pureza >98%
Fórmula lineal C28H26N4O4
Información de solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.53