Learn More
Corning™ Bolsas para cultivo celular Rocker
BIOPHARMA
Código de producto. 15859865 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
10 L
20 L
22 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15859865 20 L cada uno
17881955 22 L cada uno
15869865 10 L cada uno
15556145 50 L cada uno
15879865 2 L cada uno
5 options
Código de producto. 15859865
Marca: Corning™ 9120078
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con una película multicapa con una capa en contacto con líquido de PE (polietileno) inerte
Nuestra bolsa de cultivo celular Rocker, irradiada, cuenta con una película de etilvinilacetato/polietileno de baja densidad 9101 para su uso con cámaras de biorreactor de movimiento basculante comerciales. La película 9101 es una película de una sola red transparente y de varias capas con una superficie de contacto de copolímero. Corning ofrece esta bolsa de cultivo celular de un solo uso en configuraciones de 2 l - 50 l. La bolsa de cultivo celular Rocker cuenta con puertos de bolsa con conector dentado de 6,35 mm (1/4”) conectado a un filtro Pall y una válvula de retención con pinzas para portaobjetos pequeños. Los puertos de bolsa con conector dentado de 3,18 mm (1/8”) se conectan al conector macho MPC y al conector Luer macho con el conector MPC hembra y el conector Luer hembra. El tapón Luer macho (sin vástago) y la válvula oscilante se conectan al puerto de bolsa restante con un conector dentado de 3,18 mm (1/8”). El movimiento de balanceo de la plataforma del biorreactor crea una mezcla eficaz y no invasiva del cultivo celular/medio con una transferencia de gas eficiente. El movimiento oscilante impide que las células se asienten en el fondo de la bolsa de cultivo celular Rocker, al tiempo que genera grandes cantidades de proteína recombinante en las líneas celulares de mamíferos e insectos. El sistema cerrado elimina el riesgo de contaminación cruzada. Las barras de estabilidad situadas a cada lado permiten acoplar la bolsa para cultivo celular en los biorreactores disponibles comercialmente. Esta bolsa de cultivo celular de un solo uso es ideal para la investigación básica en aplicaciones de fabricación biofarmacéutica a gran escala.
  • Certificado de conformidad completo disponible para cada lote de producción.
  • Válvula de retención P1 con conector dentado de 6,35 mm (1/4) PVDF 8004022 filtro de 50,8 mm (2) de longitud 4,76 mm (3/16) de D.I. x 9,56 mm (3/8) de D.E. Tubo PCMGS
  • Filtro P2 PVDF 8004022 de 50,8 mm (2) de longitud 4,76 mm (3/16) D.I. x 9,56 mm (3/8) D.E. Tubo PCMGS
  • Conector MPC hembra P3 con conector dentado de 6,35 mm (1/4), tapón macho MPC, tubo flexible termosellable y resistente a productos químicos de 101,6 cm (40) de longitud 6,35 mm (1/4) de D.I. x 11,11 mm (7/16) de D.E.
  • Luer hembra P4 con conector dentado de 6,35 mm (1/4), tapón macho Luer, tubo flexible termosellable y resistente a productos químicos de 101,6 cm (40) de longitud 3,18 mm (1/8) de D.I. x 11,11 mm (1/4) de D.E.
  • Luer hembra P5 con conector dentado de 6,35 mm (1/4), válvula reemplazable, conector Luer macho sin vástago
  • Película de EVA/LDPE irradiada (9101)
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10° a 34 °C
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad ANSI, AMI, ISO 11137
Para utilizar con (aplicación) Cámaras de biorreactor de movimiento de balanceo comerciales que proporcionan una mezcla no invasiva de los medios/cultivos celulares con una eficiente transferencia de gas y son ideales para la investigación básica en aplicaciones de fabricación biofarmacéutica a gran escala
Estilo de los tubos Tubos flexibles sellables
Descripción de la película La película EVA/LDPE 9101 es una película de una sola red transparente y de varias capas con una superficie de contacto de copolímero
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Puerto 1: conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) a un filtro Pall y válvula de retención con pinzas para portaobjetos pequeños, 50,8 × 4,57 × 9,4 mm (2 × 0,18 × 0,37 pulg., L × D.I. × D.E.) Tubos mgS PC, puerto 2: conector dentado de 6,35 mm (0,25 in) a un filtro Pall con pinzas para portaobjetos pequeños, 50,8 × 4,57 × 9,4 mm (2 × 0,18 × 0,37 pulg., L × D.I. × D.E.) Tubos mgS PC
Cantidad Unidad
Método de esterilización Radiación
Tipo de producto Bolsa para cultivo celular